Principaux documents
AMBH324ABCB7
Ambeed, Inc.
2,2,2-Trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethylamine Hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,2,2-trifluoro-1-(3-fluorophenyl)ethanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7F4N.ClH/c9-6-3-1-2-5(4-6)7(13)8(10,11)12;/h1-4,7H,13H2;1H
Clé InChI
XNWPGRAQALZJNF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1185302-13-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements