Principaux documents
AMBH324ABC7A
Ambeed, Inc.
2-Phenylpyrimidine-4-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.2
Numéro MDL:
Iupac Name
2-phenyl-4-pyrimidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C11H8N2O2/c14-11(15)9-6-7-12-10(13-9)8-4-2-1-3-5-8/h1-7H,(H,14,15)
Clé InChI
RBPXFHFYDRRIJQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/16879-53-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements