Documents
AMBH324ABC51
Ambeed, Inc.
1-(((4-Chlorophenoxy)carbonyl)oxy)ethyl isobutyrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
286.71
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(((4-chlorophenoxy)carbonyl)oxy)ethyl isobutyrate
Inchi Code
1S/C13H15ClO5/c1-8(2)12(15)17-9(3)18-13(16)19-11-6-4-10(14)5-7-11/h4-9H,1-3H3
Clé InChI
XSHOSCHERXEKED-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or semi-solid or lump or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1622940-14-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1622940-14-0.html