Principaux documents
AMBH324ABBDD
Ambeed, Inc.
Diethyl 3-(tert-Butyldimethylsilyloxy)glutarate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.49
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
diethyl 3-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}pentanedioate
Inchi Code
1S/C15H30O5Si/c1-8-18-13(16)10-12(11-14(17)19-9-2)20-21(6,7)15(3,4)5/h12H,8-11H2,1-7H3
Clé InChI
PPZUZFQSSULNGN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/91424-39-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :