Principaux documents
AMBH324ABAB5
Ambeed, Inc.
3-(1-Pyrrolidylmethyl)benzoic Acid Hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.72
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-(1-pyrrolidinylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15NO2.ClH/c14-12(15)11-5-3-4-10(8-11)9-13-6-1-2-7-13;/h3-5,8H,1-2,6-7,9H2,(H,14,15);1H
Clé InChI
BORITTZEFSYNFT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887922-93-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements