Principaux documents
AMBH324AB994
Ambeed, Inc.
3-Methoxyisonicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.14
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-methoxyisonicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H6N2O/c1-10-7-5-9-3-2-6(7)4-8/h2-3,5H,1H3
Clé InChI
SUZIOAPLIWZQST-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/26414-90-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements