Principaux documents
AMBH324AB879
Ambeed, Inc.
2-Bromopropan-1-amine hydrobromide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.92
Numéro MDL:
Iupac Name
2-bromopropan-1-amine hydrobromide
Inchi Code
1S/C3H8BrN.BrH/c1-3(4)2-5;/h3H,2,5H2,1H3;1H
Clé InChI
RELBUBTYJUVMSI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2403-33-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/2403-33-0.html