Principaux documents
AMBH324AB740
Ambeed, Inc.
Piperazine-1-carboxamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.62
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-piperazinecarboxamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C5H11N3O.ClH/c6-5(9)8-3-1-7-2-4-8;/h7H,1-4H2,(H2,6,9);1H
Clé InChI
UVYKKFKLOUEFAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/474711-89-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements