Principaux documents
AMBH324AB735
Ambeed, Inc.
N-(4-Aminobenzoyl)-beta-alanine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
208.22
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(4-aminobenzoyl)-beta-alanine
Inchi Code
1S/C10H12N2O3/c11-8-3-1-7(2-4-8)10(15)12-6-5-9(13)14/h1-4H,5-6,11H2,(H,12,15)(H,13,14)
Clé InChI
VHAXWROFYVPXMZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/7377-08-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements