Principaux documents
AMBH3155FD83
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 2,5-diazaspiro[3.4]octane-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H20N2O2/c1-10(2,3)15-9(14)13-7-11(8-13)5-4-6-12-11/h12H,4-8H2,1-3H3
Clé InChI
YSRVDGYYECHRCC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1086398-02-8.html