Principaux documents
AMBH3155FD36
Ambeed, Inc.
7-Aminoheptanoic acid hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.66
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
7-aminoheptanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H15NO2.ClH/c8-6-4-2-1-3-5-7(9)10;/h1-6,8H2,(H,9,10);1H
Clé InChI
RMYDYIDGGSILID-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/62643-56-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements