Principaux documents
AMBH3155FC8D
Ambeed, Inc.
5-Cyano-2-methylbenzenesulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.66
Numéro MDL:
Iupac Name
5-cyano-2-methylbenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C8H6ClNO2S/c1-6-2-3-7(5-10)4-8(6)13(9,11)12/h2-4H,1H3
Clé InChI
HDCNLHWRDPSBDB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/372198-49-7.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :