Principaux documents
AMBH303C67D1
Ambeed, Inc.
Ethyl 6-chloro-[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226.62
Numéro MDL:
Iupac Name
ethyl 6-chloro[1,2,4]triazolo[4,3-b]pyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H7ClN4O2/c1-2-15-8(14)7-11-10-6-4-3-5(9)12-13(6)7/h3-4H,2H2,1H3
Clé InChI
ZDUBOXQUQKOFHJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/75680-93-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements