Principaux documents
AMBH303C6705
Ambeed, Inc.
Methyl 2,4-dihydroxy-6-methylpyrimidine-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
184.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 6-methyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Inchi Code
1S/C7H8N2O4/c1-3-4(6(11)13-2)5(10)9-7(12)8-3/h1-2H3,(H2,8,9,10,12)
Clé InChI
WMENLTSMANJRGJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/869891-41-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :