Principaux documents
AMBH303C6575
Ambeed, Inc.
2-Bromo-6-fluoropyridin-3-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-bromo-6-fluoro-3-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-5-3(8)1-2-4(7)9-5/h1-2H,8H2
Clé InChI
QFPSGSIVZKURDU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1068976-51-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :