Principaux documents
AMBH303C63F4
Ambeed, Inc.
2-Amino-4-methylnicotinonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-amino-4-methylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C7H7N3/c1-5-2-3-10-7(9)6(5)4-8/h2-3H,1H3,(H2,9,10)
Clé InChI
CHFXOUQUTBGLJY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/71493-76-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements