Principaux documents
AMBH303C62F0
Ambeed, Inc.
4-Chlorothiophene-2-carbonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
143.6
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-chloro-2-thiophenecarbonitrile
Inchi Code
1S/C5H2ClNS/c6-4-1-5(2-7)8-3-4/h1,3H
Clé InChI
ZYSQCHVJVZREAZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/910553-55-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements