AMBH303C6026
Ambeed, Inc.
2-Amino-N,N-dimethylacetamide
About This Item
Iupac Name
2-amino-N,N-dimethylacetamide
Inchi Code
1S/C4H10N2O/c1-6(2)4(7)3-5/h3,5H2,1-2H3
Clé InChI
KNVRBEGQERGQRP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :