Principaux documents
AMBH303C5DE4
Ambeed, Inc.
5-Hexylcyclopenta-1,3-diene-1,2-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.29
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
5-hexylcyclopenta-1,3-diene-1,2-diamine
Inchi Code
1S/C11H20N2/c1-2-3-4-5-6-9-7-8-10(12)11(9)13/h7-9H,2-6,12-13H2,1H3
Clé InChI
POGYTLZRZMWXMO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,Room temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1956318-01-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements