Principaux documents
AMBH303C5D83
Ambeed, Inc.
8-Bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.52
Numéro MDL:
Iupac Name
8-bromo-5-methylimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H7BrN2.ClH/c1-6-2-3-7(9)8-10-4-5-11(6)8;/h2-5H,1H3;1H
Clé InChI
XDXQVISKIZXMLN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/957120-36-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements