Principaux documents
AMBH303C5BCD
Ambeed, Inc.
2-(Methylsulfinyl)pyrimidine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.18
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(methylsulfinyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5H6N2OS/c1-9(8)5-6-3-2-4-7-5/h2-4H,1H3
Clé InChI
LWMNQZSYAOWVPE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/14080-19-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :