Principaux documents
AMBH303C5BAF
Ambeed, Inc.
6-Iodoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
250 MG
13,47 €
1 G
34,29 €
5 G
133,50 €
Réf. du fournisseur: A407421-250MG
13,47 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
250 MG
13,47 €
1 G
34,29 €
5 G
133,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.5
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A407421-250MG
13,47 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
6-iodoimidazo[1,2-a]pyridine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H5IN2.ClH/c8-6-1-2-7-9-3-4-10(7)5-6;/h1-5H;1H
Clé InChI
GQTXQPGNRLLPEL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1205744-55-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements