Principaux documents
AMBH303C5ACC
Ambeed, Inc.
6-Fluoroquinoline-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.16
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
6-fluoro-2-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6FNO2/c11-7-2-4-8-6(5-7)1-3-9(12-8)10(13)14/h1-5H,(H,13,14)
Clé InChI
LNRMNYOWYGXFBK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/86324-51-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements