Principaux documents
AMBH303C5955
Ambeed, Inc.
4-(tert-Butyl)picolinimidamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
213.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-tert-butyl-2-pyridinecarboximidamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H15N3.ClH/c1-10(2,3)7-4-5-13-8(6-7)9(11)12;/h4-6H,1-3H3,(H3,11,12);1H
Clé InChI
GRNFKWSBGAPTQE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/949010-62-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements