Principaux documents
AMBH303C5853
Ambeed, Inc.
2-Isopropoxy-5-methyl-4-(piperidin-4-yl)aniline dihydrochloride
1 G
47,77 €
5 G
161,67 €
25 G
485,00 €
Réf. du fournisseur: A329981-1G
47,77 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
47,77 €
5 G
161,67 €
25 G
485,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
321.29
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A329981-1G
47,77 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-isopropoxy-5-methyl-4-(piperidin-4-yl)aniline dihydrochloride
Inchi Code
1S/C15H24N2O.2ClH/c1-10(2)18-15-9-13(11(3)8-14(15)16)12-4-6-17-7-5-12;;/h8-10,12,17H,4-7,16H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
GRRXEYVKIONDRW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1380575-45-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements