Key Documents
AMBH303C5200
Ambeed, Inc.
3-Chloro-4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
256.07
Numéro MDL:
Iupac Name
3-chloro-4-nitrobenzenesulfonyl chloride
Inchi Code
1S/C6H3Cl2NO4S/c7-5-3-4(14(8,12)13)1-2-6(5)9(10)11/h1-3H
Clé InChI
BYKPVHSGMXQEEY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-Solid or Liquid or Lump
Product Link
https://www.ambeed.com/products/64835-30-9.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/64835-30-9.html