Principaux documents
AMBH303C51CB
Ambeed, Inc.
4-Aminotetrahydrofuran-3-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Numéro MDL:
Iupac Name
4-aminotetrahydro-3-furanol
Inchi Code
1S/C4H9NO2/c5-3-1-7-2-4(3)6/h3-4,6H,1-2,5H2
Clé InChI
HQVKXDYSIGDGSY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/144870-96-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/144870-96-2.html