Principaux documents
AMBH303C50A2
Ambeed, Inc.
6-Bromo-3-methoxypicolinic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
232.03
Numéro MDL:
Iupac Name
6-bromo-3-methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6BrNO3/c1-12-4-2-3-5(8)9-6(4)7(10)11/h2-3H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
KRGGGVKGKFLABG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1256810-26-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements