Principaux documents
AMBH303C4F67
Ambeed, Inc.
BGP-15
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
351.28
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
N-(2-hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)nicotinimidamide dihydrochloride
Inchi Code
1S/C14H22N4O2.2ClH/c15-14(12-5-4-6-16-9-12)17-20-11-13(19)10-18-7-2-1-3-8-18;;/h4-6,9,13,19H,1-3,7-8,10-11H2,(H2,15,17);2*1H
Clé InChI
ISGGVCWFTPTHIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/66611-37-8.html
Synonym
N-(2-Hydroxy-3-(piperidin-1-yl)propoxy)nicotinimidamide dihydrochloride
Pictogrammes
Skull and crossbones
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/66611-37-8.html