Principaux documents
AMBH303C4EB1
Ambeed, Inc.
tert-Butyl 4-formyl-5-methoxy-7-methyl-1H-indole-1-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.33
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
tert-butyl 4-formyl-5-methoxy-7-methyl-1H-indole-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C16H19NO4/c1-10-8-13(20-5)12(9-18)11-6-7-17(14(10)11)15(19)21-16(2,3)4/h6-9H,1-5H3
Clé InChI
GCQVVLKDJOMDOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1481631-51-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements