Principaux documents
AMBH303C4E53
Ambeed, Inc.
2-Chloroisonicotinaldehyde hydrate(contain dehydrate aldehyde)
1 G
13,47 €
Réf. du fournisseur: A192004-1G
13,47 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
1 G
13,47 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.57
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: A192004-1G
13,47 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2-chloroisonicotinaldehyde hydrate
Inchi Code
1S/C6H4ClNO.H2O/c7-6-3-5(4-9)1-2-8-6;/h1-4H;1H2
Clé InChI
IUEHOWDJTNSQFB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1228957-10-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements