Principaux documents
AMBH303C4D08
Ambeed, Inc.
(3-Bromothiophen-2-yl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(3-bromo-2-thienyl)methanol
Inchi Code
1S/C5H5BrOS/c6-4-1-2-8-5(4)3-7/h1-2,7H,3H2
Clé InChI
IXULCOYQSDIBFO-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/70260-17-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/70260-17-2.html