Principaux documents
AMBH303C4C65
Ambeed, Inc.
2-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzonitrile
Inchi Code
1S/C12H14BNO2/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)11-6-4-3-5-10(11)7-14/h3-6H,8-9H2,1-2H3
Clé InChI
QHAYLPAKZXKQSE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/214360-47-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements