Principaux documents
AMBH303C4C1E
Ambeed, Inc.
2,4-Dibromo-1,3,5-trifluorobenzene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
289.88
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2,4-dibromo-1,3,5-trifluorobenzene
Inchi Code
1S/C6HBr2F3/c7-4-2(9)1-3(10)5(8)6(4)11/h1H
Clé InChI
SFNQFVCUPVBCOC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
Solid or Semi-solid or liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/363-69-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements