Principaux documents
AMBH303C4AD8
Ambeed, Inc.
Methyl 2-amino-[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.18
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 2-amino[1,2,4]triazolo[1,5-a]pyridine-6-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H8N4O2/c1-14-7(13)5-2-3-6-10-8(9)11-12(6)4-5/h2-4H,1H3,(H2,9,11)
Clé InChI
GSJSEKQHYSMYEF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1094107-41-1.html
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements