Principaux documents
AMBH303C4AB7
Ambeed, Inc.
Fostamatinib disodium hexahydrate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
732.52
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
sodium (6-((5-fluoro-2-((3,4,5-trimethoxyphenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)-2,2-dimethyl-3-oxo-2,3-dihydro-4H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-4-yl)methyl phosphate hexahydrate
Inchi Code
1S/C23H26FN6O9P.2Na.6H2O/c1-23(2)21(31)30(11-38-40(32,33)34)20-14(39-23)6-7-17(28-20)27-19-13(24)10-25-22(29-19)26-12-8-15(35-3)18(37-5)16(9-12)36-4;;;;;;;;/h6-10H,11H2,1-5H3,(H2,32,33,34)(H2,25,26,27,28,29);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
ZQGJCHHKJNSPMS-UHFFFAOYSA-L
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/914295-16-2.html
Synonym
Sodium (6-((5-fluoro-2-((3,4,5-trimethoxyphenyl)amino)pyrimidin-4-yl)amino)-2,2-dimethyl-3-oxo-2H-pyrido[3,2-b][1,4]oxazin-4(3H)-yl)methyl phosphate hexahydrate
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements