Principaux documents
AMBH303C4A0C
Ambeed, Inc.
3-Bromo-6-fluoropyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
3-bromo-6-fluoro-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C5H4BrFN2/c6-3-1-2-4(7)9-5(3)8/h1-2H,(H2,8,9)
Clé InChI
XXBLSNSKEMYEQF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
96%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1232431-41-2.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :