Principaux documents
AMBH303C4931
Ambeed, Inc.
(5-Iodo-2-methylphenyl)methanol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.06
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
(5-iodo-2-methylphenyl)methanol
Inchi Code
1S/C8H9IO/c1-6-2-3-8(9)4-7(6)5-10/h2-4,10H,5H2,1H3
Clé InChI
CIEQOCDUTRABFK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1260242-01-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/1260242-01-0.html