Principaux documents
AMBH303C4893
Ambeed, Inc.
1-(4-Chlorophenyl)azetidine-3-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.65
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(4-chlorophenyl)-3-azetidinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H10ClNO2/c11-8-1-3-9(4-2-8)12-5-7(6-12)10(13)14/h1-4,7H,5-6H2,(H,13,14)
Clé InChI
JZXZRZQJWQECTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1187933-29-4.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements