Principaux documents
AMBH303C4842
Ambeed, Inc.
1,3,3-Trimethyl-6'-morpholinospiro[indoline-2,3'-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine]
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
413.52
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1,3,3-trimethyl-6'-morpholinospiro[indoline-2,3'-naphtho[2,1-b][1,4]oxazine]
Inchi Code
1S/C26H27N3O2/c1-25(2)20-10-6-7-11-21(20)28(3)26(25)17-27-24-19-9-5-4-8-18(19)22(16-23(24)31-26)29-12-14-30-15-13-29/h4-11,16-17H,12-15H2,1-3H3
Clé InChI
VBGVMVBBKHCPIQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/114747-48-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/114747-48-7.html