Principaux documents
AMBH303C478A
Ambeed, Inc.
2-Methyloctahydro-1H-pyrazino[1,2-a]pyrazine trihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.63
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-methyloctahydro-2H-pyrazino[1,2-a]pyrazine trihydrochloride
Inchi Code
1S/C8H17N3.3ClH/c1-10-4-5-11-3-2-9-6-8(11)7-10;;;/h8-9H,2-7H2,1H3;3*1H
Clé InChI
JUMKBBXIMDOSTJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1883347-27-0.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements