Principaux documents
AMBH303C4655
Ambeed, Inc.
3-Bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.04
Numéro MDL:
Iupac Name
3-bromo-5,6-dihydro-4H-pyrrolo[1,2-b]pyrazole
Inchi Code
1S/C6H7BrN2/c7-5-4-8-9-3-1-2-6(5)9/h4H,1-3H2
Clé InChI
ASLSBGAOXZIHHP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/174790-35-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements