Principaux documents
AMBH303C4528
Ambeed, Inc.
1-N-Boc-2-Methyl-Isothiourea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.27
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
2-[({[imino(methylsulfanyl)methyl]amino}carbonyl)oxy]-2-methylpropane
Inchi Code
1S/C7H14N2O2S/c1-7(2,3)11-6(10)9-5(8)12-4/h1-4H3,(H2,8,9,10)
Clé InChI
QNNVPHNPWRBCKH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/173998-77-1.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements