Principaux documents
AMBH303C4448
Ambeed, Inc.
4,4'-(Pyridine-2,5-diyl)dibenzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.32
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4,4'-(pyridine-2,5-diyl)dibenzoic acid
Inchi Code
1S/C19H13NO4/c21-18(22)14-5-1-12(2-6-14)16-9-10-17(20-11-16)13-3-7-15(8-4-13)19(23)24/h1-11H,(H,21,22)(H,23,24)
Clé InChI
UOAKBLHTDRACTP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1800425-09-5.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements