Principaux documents
AMBH303C4406
Ambeed, Inc.
(4-Formyl-3,5-dimethoxyphenyl)boronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
209.99
Numéro MDL:
Iupac Name
4-formyl-3,5-dimethoxyphenylboronic acid
Inchi Code
1S/C9H11BO5/c1-14-8-3-6(10(12)13)4-9(15-2)7(8)5-11/h3-5,12-13H,1-2H3
Clé InChI
AMCMBLFQAZPIPI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/2001080-85-7.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements