Principaux documents
AMBH2D702D15
Ambeed, Inc.
Methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
139.15
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
methyl 4-methyl-1H-pyrrole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9NO2/c1-5-3-8-4-6(5)7(9)10-2/h3-4,8H,1-2H3
Clé InChI
CXMYWJRJTQUXQD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/40318-15-8.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements