Principaux documents
AMBH2D7028BA
Ambeed, Inc.
1-(4-Hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.2
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-1-propanone
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-3-8(11)7-4-5-9(12)10(6-7)13-2/h4-6,12H,3H2,1-2H3
Clé InChI
FBGXENQFSMMBNY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/1835-14-9.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements