Principaux documents
AMBH2D702841
Ambeed, Inc.
4-Cyanobenzenesulphonamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
182.2
Numéro MDL:
Iupac Name
4-cyanobenzenesulfonamide
Inchi Code
1S/C7H6N2O2S/c8-5-6-1-3-7(4-2-6)12(9,10)11/h1-4H,(H2,9,10,11)
Clé InChI
UZECCNDOASGYNH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Sealed in dry,Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/3119-02-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements