Principaux documents
AMBH2D702761
Ambeed, Inc.
4-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
226
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Iupac Name
4-bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine
Inchi Code
1S/C6H3BrF3N/c7-4-1-2-11-5(3-4)6(8,9)10/h1-3H
Clé InChI
QHLLEZOPZRBCOY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Keep in dark place,Inert atmosphere,2-8C
Purity
98%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/887583-90-6.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/887583-90-6.html