Key Documents
AMBH2D701C58
Ambeed, Inc.
3-Ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
211.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-ethoxy-4-hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C9H9NO5/c1-2-15-8-4-6(5-11)3-7(9(8)12)10(13)14/h3-5,12H,2H2,1H3
Clé InChI
MDWLNBVKBMKTKN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Inert atmosphere,2-8C
Purity
95%
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
solid
Product Link
https://www.ambeed.com/products/178686-24-3.html
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://www.ambeed.com/products/178686-24-3.html